Learn More
Bromure de 1(-dodécyl)triphénylphosphonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452467 50 g 50g
11442467 10 g 10g
11462467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14295.18
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 15510-55-1 | C30H40BrP | 511.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 15510-55-1
Formule moléculaire C30H40BrP
Poids moléculaire (g/mol) 511.53
Numéro MDL MFCD00031546
Clé InChI NSIFOGPAKNSGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dodecyltriphenylphosphonium bromide, unii-2oqv5uaf87, n-dodecyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, dodecyltriphenyl-, bromide, 1-dodecyl triphenylphosphonium bromide, 2oqv5uaf87, dodecyl triphenyl phosphoniumbromide, c12tppbr, n-c12h25pph3br, acmc-1btp1
CID PubChem 84955
ChEBI CHEBI:82638
Nom IUPAC Bromure de dodécyl(triphényl)phosphonium
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau (1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion 90°C to 94°C
Quantité 50 g
Beilstein 3581921
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 511.54
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.