Learn More
1-dodécyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347915 25 g 25g
11337915 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02977.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 765-03-7 | C12H22 | 166.31 g/mol
1-Dodecyne was used in the synthesis of stable ruthenium nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-dodécyne a été utilisé dans la synthèse de nanoparticules stables de ruthénium.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les poudres de métaux lourds et les oxydants. Stocker entre 2 et 8°C. Conserver à l’écart des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-03-7
Formule moléculaire C12H22
Poids moléculaire (g/mol) 166.31
Numéro MDL MFCD00008960
Clé InChI ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
CID PubChem 69821
Nom IUPAC Dodéc-1-yne
SMILES CCCCCCCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecyne
Point de fusion -19°C
Densité 0.779
Point d’ébullition 214°C to 216°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 25 g
Beilstein 1741320
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 166.31
Pourcentage de pureté 97%