Learn More
1-Dodécyne, TRC
Code produit 30363276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363276 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2627355G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecyne
CAS 765-03-7
Formule moléculaire C12H22
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCCC#C
Nom IUPAC dodec-1-yne
Poids moléculaire (g/mol) 166.3
Poids de la formule 166.1722