Learn More
Tocris Bioscience™ 1-EBIO
Code produit 30001173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001173 50 mg 50mg
30001172 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001173 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1041/50
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Activator of epithelial KCa channels
Activator of epithelial KCa channels, stimulates a large and sustained trans-epithelial Cl- secretory response across T84 monolayers. Induces hyperpolarization to the same magnitude as ACh in aortic value endothelial cells. Promotes embryonic stem cell (ESC) differentiation into cardiomyocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10045-45-1
Formule moléculaire C9H10N2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-EBIO
Quantité 50 mg
Poids de la formule 162.19
Pureté >99%
Poids moléculaire 162.19