Learn More
1-EBIO, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-EBIO |
| CAS | 10045-45-1 |
| Formule moléculaire | C9H10N2O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-benzimidazolinone, 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazole1-Ethylbenzimidazolin-2-one, 1-Ethylbenzimidazolinone, 3-Ethyl-2-benzimidazolinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10N2O/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)10-9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12) |
| SMILES | CCN1C(=O)Nc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 3-éthyl-1H-benzimidazol-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.19 |
| Poids de la formule | 162.0793 |