Learn More
1-Eicosanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332726 100 g 100g
11322726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08807.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 629-96-9 | C20H42O | 298.56 g/mol
1-Eicosanol has been used in gradient HPLC-charged aerosol detection method for the detection of different lipids, as internal standard during determination of policosanol?s high molecular weight alcohols (policosanol?s fatty alcohols) in fish oil by GC. Also used as a non-ionic surfactant in cosmetics, used in lubricants, rubber, plastics, textiles and as an emulsion stabilizer and viscosity increasing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-eicosanol a été utilisé dans la méthode de détection des aérosols chargés par HPLC de gradient pour détecter différents lipides, comme étalon interne pour déterminer par GC les alcools à faible masse moléculaire qui composent le policosanol (alcools gras du policosanol) dans l’huile de poisson. Également utilisé comme surfactant non ionique dans les cosmétiques,les lubrifiants, le caoutchouc, les plastiques, les textiles, ainsi que comme stabilisateur d’émulsion et agent d’augmentation de la viscosité.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-96-9
Formule moléculaire C20H42O
Poids moléculaire (g/mol) 298.56
Numéro MDL MFCD00002938
Clé InChI BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
CID PubChem 12404
ChEBI CHEBI:75627
Nom IUPAC icosan1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Eicosanol
Point de fusion 62°C to 66°C
Densité 0.841
Point d’ébullition 220°C to 225°C (3 mmHg)
Point d’éclair 195°C (383°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1705104
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 96%