Learn More
1-éicosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10072700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10072700 5 g Flacon en verre -
10509073 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10072700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215460050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-96-9 | C20H42O | 298.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-96-9
Formule moléculaire C20H42O
Poids moléculaire (g/mol) 298.56
Numéro MDL MFCD00002938
Clé InChI BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
CID PubChem 12404
ChEBI CHEBI:75627
Nom IUPAC icosan1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Eicosanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64°C to 66°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 194°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)19OH
Quantité 5 g
Beilstein 01, 431
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 298.54
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Granulés, poudre ou morceaux