Learn More
1-éicosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10509073 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10509073 25 g Flacon en verre 25g
10072700 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10509073 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215460250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-96-9 | C20H42O | 298.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-96-9
Formule moléculaire C20H42O
Poids moléculaire (g/mol) 298.56
Numéro MDL MFCD00002938
Clé InChI BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
CID PubChem 12404
ChEBI CHEBI:75627
Nom IUPAC icosan1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Eicosanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64°C to 66°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 194°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)19OH
Quantité 25 g
Beilstein 01, 431
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 298.54
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Granulés, poudre ou morceaux