Learn More
1-Eicosanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Arachidyl Alcohol |
| CAS | 629-96-9 |
| Formule moléculaire | C20 H42 O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-Eicosanol, Eicosanol (7CI), Arachic alcohol, Arachidic alcohol, Arachidyl alcohol, Eicosyl alcohol, Hainol 20SS, NSC 120887, Nacol C 20, n-1-Eicosanol, n-Eicosanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
| Nom IUPAC | icosan1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 298.55 |
| Poids de la formule | 298.3236 |