Learn More
1-Eicosene, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Eicosene |
| CAS | 3452-07-1 |
| Formule moléculaire | C20 H40 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | Eicos-1-ene, n-Eicosene |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-20H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| Nom IUPAC | icos-1-ene |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.53 |
| Poids de la formule | 280.313 |