Learn More
1-épi-calcitriol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-epi-Calcitriol |
| CAS | 66791-71-7 |
| Formule moléculaire | C27H44O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1,3-Cyclohexanediol, 4-methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,4E,7aR)-octahydro-1-[(1R)-5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-, (1R,3R)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,25-triol, (1β,3β,5Z,7E)- (9CI), (1R,3R)-4-Methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,4E,7aR)-octahydro-1-[(1R)-5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-1,3-cyclohexanediol, 1-Epicalcitriol, 1β,25-Dihydroxycholecalciferol, 1β,25-Dihydroxyvitamin-D3, NS 8, 1β-Calcitriol |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25-,27-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)C[C@@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C |
| Nom IUPAC | (1R,3R,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hidroxi-6-metilheptan-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etiliden]-4-metilidenociclohexano-1,3-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 416.64 |
| Poids de la formule | 416.329 |