Learn More
1-éth-1-ynyl-4-hexylbenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Eth-1-ynyl-4-hexylbenzene |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | HCidentical toC6H4(CH2)5CH3 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 186.3 |
| Pourcentage de pureté | 97% |