Learn More
1-éth-1-ynyl-4-propylbenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10466642
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10466642 1 g 1g
10111202 10 g -
10491854 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10466642 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09905DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 62452-73-7
Formule moléculaire C11H12
Poids moléculaire (g/mol) 144.217
Numéro MDL MFCD00173886
Clé InChI UVFFOABHOIMLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-propylphenylacetylene, 1-eth-1-ynyl-4-propylbenzene, 4-n-propylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-propyl-benzene, benzene, 1-ethynyl-4-propyl, pubchem10973, 4-n-propylphenyl ethine, 4-propyl phenylacetylene, 4-ethynyl-1-propylbenzene, 4-propyl-1-ethynylbenzene
CID PubChem 2775133
Nom IUPAC 1-éthynyl-4-propylbenzène
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire HCidentical toC6H4(CH2)2CH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 144.22
Pourcentage de pureté 97%