Learn More
Bromure de (1-éthoxycarbonyléthyl)triphénylphosphonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429943 25 g 25g
11439943 100 g 100g
11449943 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13023.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 30018-16-7 | C23H24BrO2P | 443.32 g/mol
1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is widely used as an organophosphine catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 1-éthoxycarbonyléthyl)triphénylphosphonium est une importante matière première servant d’intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est largement utilisé comme catalyseur organophosphoré.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30018-16-7
Formule moléculaire C23H24BrO2P
Poids moléculaire (g/mol) 443.32
Numéro MDL MFCD00031605
Clé InChI RSYXORMKBUFAMS-UHFFFAOYNA-M
Synonyme 1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl triphenylphosphonium bromide, 1-ethoxycarbonyl ethyltriphenylphosphonium bromide, 1-ethoxycarbonyl ethyl triphenylphosphonium bromide, 2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, ceetppb, 1-carbethoxyethyl triphenylphosphonium bromide, 1-ethoxycarbonylethyl triphenylphosphonium bromide, 1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl triphenylphosphanium bromide, phosphonium, 2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, ethoxycarbonylethyltriphenylphosphoniumbromide
CID PubChem 3084511
Nom IUPAC (1-Éthoxy-1-oxopropan-2-yl)-triphénylphosphanium ; Bromure
SMILES [Br-].CCOC(=O)C(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion ∼130°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3822244
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 443.33
Pourcentage de pureté 97%