Learn More
Bromure de (1-éthoxycarbonyléthyl)triphénylphosphonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 30018-16-7 |
| Formule moléculaire | C23H24BrO2P |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (1-Carboxyethyl)triphenylphosphonium Bromide, Ethyl Ester, (1-Ethoxy-1-oxo-propan-2-yl)triphenylphosphonium Bromide, (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide, (2-Ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl)triphenylphosphonium Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H24O2P.BrH/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-19H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCOC(=O)C(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (1-éthoxy-1-oxopropan-2-yl)-triphénylphosphium ;bromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 443.31 |
| Poids de la formule | 442.0697 |