Learn More
(1-éthoxycyclopoxy)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10344362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10344362 25 g Flacon en verre 25g
10180712 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10344362 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368900250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 27374-25-0 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27374-25-0
Formule moléculaire C8H18O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 174.32
Numéro MDL MFCD00074986
Clé InChI BZMMRNKDONDVIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethoxycyclopropoxy trimethylsilane, cyclopropanone ethyl trimethylsilyl acetal, 1-ethoxycyclopropyloxy trimethylsilane, 1-ethoxy-1-trimethylsiloxylcyclopropane, 1-ethoxycyclopropyl oxy-trimethylsilane, 1-ethoxycyclopropyl-oxy trimethylsilane, silane, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethyl, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethylsilan, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethylsilane
CID PubChem 2734686
Nom IUPAC (1-ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
SMILES CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.867g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH5OC3H4OSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Poids de la formule 174.52
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.