Learn More
(1-Éthoxycyclopropoxy)triméthylsilane, TRC
Code produit 30377397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377397 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE7000555G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
CAS 27374-25-0
Formule moléculaire C8H18O2Si
Quantité 5 g
Synonyme 1-Ethoxy-1-[(trimethylsilyl)oxy]cyclopropane, (1-Ethoxy-1-cyclopropyloxy)trimethylsilanel, 1-Ethoxy-1-(trimethylsiloxy)cyclopropane, 1-Ethoxy-1-(trimethylsilyloxy)cyclopropane, 1-Ethoxycyclopropyloxytrimethylsilane, [[1-(Ethyloxy)cyclopropyl]oxy]trimethylsilane, [[1-Ethoxy-1-cyclopropyl]-oxy]trimethylsilane
Formule InChI InChI=1S/C8H18O2Si/c1-5-9-8(6-7-8)10-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
SMILES CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C
Nom IUPAC (1-éthoxycyclopropyl)oxy-triméthylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 174.31
Poids de la formule 174.1076