Learn More
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Thermo Scientific™
Code produit 17525535 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17525535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17525535 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 186310010
 Article restreint
En stock
Spécification
Vecteur alpha ETHYLDIHYDROBENZIMIDAZOLONE
Nom chimique ou matériau 1-éthyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 10045-45-1
Point de fusion 120°C to 126°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Conforme
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10N2O
Numéro MDL MFCD00005715
Quantité 1 g
Clé InChI CXUCKELNYMZTRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(=O)NC2=CC=CC=C12
Nom IUPAC 1-ethyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Forme physique Poudre