Learn More
Ester méthylique de l'acide 1-éthyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylique, TRC
Code produit 30452695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452695 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT767423100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1034197-43-7
Formule moléculaire C6H9N3O2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCn1cnc(n1)C(=O)OC
Nom IUPAC méthyl 1-éthyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 155.15
Poids de la formule 155.0695