Learn More
Ester méthylique de l'acide 1-éthyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1034197-43-7 |
| Formule moléculaire | C6H9N3O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCn1cnc(n1)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | méthyl 1-éthyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.15 |
| Poids de la formule | 155.0695 |