Learn More
1-Éthyl-2,3-dioxopiperazine, TRC
Code produit 30133327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
100mg
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133327 25 g 25g
30133070 1 g 1g
17901265 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133327 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE91736025G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59702-31-7
Formule moléculaire C6 H10 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.16
Synonyme 1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Piperacillin Sodium Imp. E (EP)
Nom IUPAC 1-éthylpiperazine-2,3-dione
SMILES CCN1CCNC(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
Poids de la formule 142.0742
Pourcentage de pureté >95%