Learn More
Iodure de 1-éthyle-2-méthylquinolinium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473244 5 g 5g
11483244 25 g 25g
11493244 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473244 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10584.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 606-55-3 | C12H14IN | 299.155 g/mol
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide is used as a precursor in synthesis of carbocyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de 1-éthyl-2-méthylquinolinium est utilisé comme précurseur dans la synthèse des colorants de carbocyanine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Précurseur dans la synthèse des colorants de carbocyanine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 606-55-3
Formule moléculaire C12H14IN
Poids moléculaire (g/mol) 299.155
Numéro MDL MFCD00031829
Clé InChI OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-2-methylquinolinium iodide, quinaldine ethiodide, 1-ethylquinaldinium iodide, n-ethylquinaldinium iodide, 2-methylquinoline ethiodide, quinaldinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide, 2-methyl-1-ethylquinolinium iodide, 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1
CID PubChem 69076
Nom IUPAC 1-éthyl-2-méthylquinoline-1-ium;iodure
SMILES CC[N+]1=C(C=CC2=CC=CC=C21)C.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
Point de fusion 231°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Water.
Poids de la formule 299.16
Pourcentage de pureté 97%