Learn More
1-Ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbaldehyde, TRC
Code produit 30376284
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30376284 250 mg
30386501 100 mg
30386496 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30376284 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE153086250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917391-96-9
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Synonyme 1-Ethyl-1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxaldehyde
SMILES CCN1C=CC=C(C=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbaldehyde
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-9-5-3-4-7(6-10)8(9)11/h3-6H,2H2,1H3
Poids de la formule 151.0633