Learn More
1-Éthyl-2-pipérazinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Ethyl-2-piperazinone |
| CAS | 59702-08-8 |
| Formule moléculaire | C6H12N2O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 1-Ethylpiperazin-2-one, 4-Ethyl-3-oxopiperazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12N2O/c1-2-8-4-3-7-5-6(8)9/h7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCNCC1=O |
| Nom IUPAC | 1-etilpiperazin-2-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.17 |
| Poids de la formule | 128.095 |