Learn More
1-Ethyl-2-pyrrolidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Ethyl-2-pyrrolidinone |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -75.0°C |
| Densité | 0.9980g/mL |
| Point d’ébullition | 212.5°C |
| Point d’éclair | 91°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.