Learn More
1-Ethyl-2-pyrrolidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10658244 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10658244
Marque: Thermo Scientific Acros 163935000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2687-91-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2687-91-4
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00003199
Clé InChI ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethyl-2-pyrrolidinone, 1-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethyl, n-ethylpyrrolidinone, ethyl pyrrolidone, unii-h0229sx1cw, n-ethyl-, a-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidinone
CID PubChem 17595
Nom IUPAC 1-éthylpyrrolidine-2-one
SMILES CCN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -75.0°C
Densité 0.9980g/mL
Point d’ébullition 212.5°C
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4650 to 1.4670
Quantité 500 g
Fieser 09,220
Gravité spécifique 0.998
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Viscosité 2.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.