Learn More
1-Éthyl-3-azétidincarboxylique, TRC
Code produit 30179957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179957 5 mg 5mg
30180133 50 mg 50mg
30180194 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179957 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA9655685MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106887-13-2
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Nom IUPAC 1-éthylazétidine-3-acide carboxylique
SMILES CCN1CC(C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-azetidinecarboxylic Acid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-7-3-5(4-7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Poids de la formule 129.079