Learn More
Acide 1-éthyl-3-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484603
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484603 1 g 1g
11494603 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484603 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11561.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50920-65-5 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50920-65-5
Formule moléculaire C7H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.169
Numéro MDL MFCD00156147
Clé InChI VFMGOJUUTAPPDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 2-ethyl-5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-ethyl-3-methyl, maybridge1_008579, acmc-20aovb, 1-ethyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-ethyl-3-methyl
CID PubChem 2743794
Nom IUPAC Acide 2-éthyl-5-méthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CCN1C(=CC(=N1)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 137°C to 140°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 97%