Learn More
Acétate d‘-1éthyle-3-méthylimidazolium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485538 50 g 50g
15475538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59277.18
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 143314-17-4 | C8H14N2O2 | 170.212 g/mol
It is used as a solvent and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme solvant et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétonitrile, l’acétone, le dichlorométhane.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143314-17-4
Formule moléculaire C8H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.212
Numéro MDL MFCD06798186
Clé InChI XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, basionic tm bc 01, emim ac, 1-ethyl-3-methylimidazoliumacetate, basionics™ bc 01, acmc-1c26d, 1h-imidazolium, 3-ethyl-1-methyl-, acetate 1:1, 1-methyl-3-ethylimidazolium acetate, 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate hplc
CID PubChem 11658353
Nom IUPAC 1-éthyl-3 -méthylimidazol-3 -ium;acétate
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.CC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Point de fusion -20°C
Densité 1.027 g/mL
Point d’éclair 164°C (327°F)
Indice de réfraction n20/D 1.502
Quantité 50 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetonitrile,acetone,dichloromethane.
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide