Learn More
Bromure de 1-Éthyl-3-methylimidazolium 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339705 50 g 50g
11329705 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339705 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19761.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 65039-08-9 | C6H11BrN2 | 191.07 g/mol
An ionic liquid, 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide is used as reaction medium for the synthesis and crystallization of a coordination polymer, (EMI)[Cd(BTC)]. 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide was used as a solvent in [emim] 2 [Cd 2 (btec)Br 2 ]. Form the diene complexation; carbonyl insertion; cycloaddition; reduction and deoxygenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un liquide ionique, le bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium, est utilisé comme milieu de réaction pour la synthèse et la cristallisation d’un polymère de coordination (EMI)[Cd(BTC)]. Le bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium a été utilisé comme solvant dans [Emim] 2 [Cd 2 (btec)Br 2]. Forme la complexation diène ; Insertion du carbonyle ; Cycloaddition ; Réduction et désoxygénation.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le dichlorométhane, l’éthanol, l’acétonitrile. Insoluble dans l’acétate d’éthyle, l’éther et l’alcane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65039-08-9
Formule moléculaire C6H11BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 191.07
Numéro MDL MFCD03427610
Clé InChI GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br
CID PubChem 2734235
Nom IUPAC 1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
SMILES [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Point de fusion 70°C to 73°C
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,dichloromethane,ethanol,acetonitrile. Insoluble in ethyl acetate,ether,and alkane.
Poids de la formule 191.07
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.