Learn More
Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium, 98%
Code produit 10772014 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772014 5 g Flacon en verre 5g
10532042 25 g Flacon en verre 25g
10563694 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10772014 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 356670050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 65039-08-9 | C6H11BrN2 | 191,07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Liquide ionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65039-08-9
Formule moléculaire C6H11BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 191.07
Numéro MDL MFCD03427610
Clé InChI GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br
CID PubChem 2734235
SMILES [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Nom IUPAC Bromure de 1-éthyl-3-méthyl-1H-imidazol-3-ium
Poids de la formule 191.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux, poudre cristalline ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement