Learn More
Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium, TRC
Code produit 30382733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382733 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE937950100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bromide
CAS 65039-08-9
Formule moléculaire C6H11BrN2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCn1cc[n+](C)c1
Nom IUPAC 1-éthyl-3-méthylimidazol-3-ium ;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 191.07
Poids de la formule 190.0106