Learn More
Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bromide |
| CAS | 65039-08-9 |
| Formule moléculaire | C6H11BrN2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCn1cc[n+](C)c1 |
| Nom IUPAC | 1-éthyl-3-méthylimidazol-3-ium ;bromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.07 |
| Poids de la formule | 190.0106 |