Learn More
Chlorure 1-éthyle-3-méthylimidazolium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10216923 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10216923 100 g Flacon en verre 100g
10362873 5 g Flacon en verre 5g
10545301 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10216923 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 354081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    141.00€ / 100g
    Économisez 13.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Liquide ionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65039-09-0
Formule moléculaire C6H11ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 146.62
Numéro MDL MFCD00074843
Clé InChI BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
CID PubChem 2734160
ChEBI CHEBI:61327
Nom IUPAC 1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
SMILES [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77.0°C to 79.0°C
Couleur Jaune
Point d’éclair 186°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Viscosité 61.2 mPa.s (80°C)
Poids de la formule 146.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline agglomérée
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride