Learn More
Chlorure 1-éthyle-3-méthylimidazolium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10362873 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10362873 5 g Flacon en verre 5g
10545301 25 g Flacon en verre 25g
10216923 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10362873 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354080050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Liquide ionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65039-09-0
Formule moléculaire C6H11ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 146.62
Numéro MDL MFCD00074843
Clé InChI BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
CID PubChem 2734160
ChEBI CHEBI:61327
Nom IUPAC 1-éthyl-3-méthylimidazol-3-ium ; chlorure
SMILES [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77.0°C to 79.0°C
Couleur Jaune
Point d’éclair 186°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Viscosité 61.2 mPa.s (80°C)
Poids de la formule 146.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline agglomérée