Learn More
1-Ethyl-3-chlorure de méthylimidazolium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used in cellulose processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé dans le traitement de la cellulose.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride |
| Point de fusion | 77°C to 80°C |
| Point d’éclair | 186°C (367°F) |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Very Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Nom IUPAC | 1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride |
| Poids de la formule | 146.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Safety and Handling
- 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride