Learn More
1-Dicyanamide d’éthyle-3-méthylimidazolium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491450 50 g 50g
11481450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491450 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26901.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.38€
    309.65€ / 50g
    Économisez 66.73€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 370865-89-7 | C8H11N5 | 177.211 g/mol
Used to prepare dyes. Industrially used in natural gas and refinery process streams. They also are used in polymer industry as monomers. Amines find use as additives for lubricating oils, engine fuels, and asphalt, and are producers of ethanolamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sert à préparer les colorants. Utilisé industriellement dans les flux de gaz naturel et de procédés. Employé dans l’industrie des polymères comme monomères. Les amines sont utilisées comme additifs pour les huiles de lubrification, les carburants pour moteurs et l’asphalte ; elles produisent les éthanolamines.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Soluble in solvents like methanol, acetone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 370865-89-7
Formule moléculaire C8H11N5
Poids moléculaire (g/mol) 177.211
Numéro MDL MFCD08276373
Clé InChI MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide, ethylmethylimidazolium dicyanamide, emim dca, acmc-209iqn, basionics™ vs 03, dsstox_cid_27940, dsstox_rid_82692, dsstox_gsid_47964, ksc221g0h
CID PubChem 11159638
Nom IUPAC cyanoiminométhylidèneazanide;1-éthyle-3-méthylimidazole-3-ium
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water. Soluble in solvents like methanol,acetone.
Poids de la formule 177.21
Pourcentage de pureté 98%