Learn More
Phosphate diéthylique de 1-éthyl-3-methylimidazolium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357209
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11357209
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27400.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 848641-69-0 | C10H21N2O4P | 264.26 g/mol
It finds its application in improving enzymatic hydrolysis of wheat straw and in the enzymatic in situ saccharification of cellulose in aqueous-ionic liquid media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans l’amélioration de l’hydrolyse enzymatique de la paille de blé et dans la saccharification enzymatique in situ de la cellulose dans des milieux liquides aqueux-ioniques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 848641-69-0
Formule moléculaire C10H21N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 264.26
Numéro MDL MFCD09953486
Clé InChI HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate, dsstox_cid_27865, dsstox_rid_82618, dsstox_gsid_47889, emim dep, basionics™ lq 11, 1-ethyl-3-methylimidazolium-diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate hplc
CID PubChem 53316406
Nom IUPAC Phosphate diéthylique ; 1-éthyl-3-méthylimidazol-3-ium
SMILES CCN1C=C[N+](C)=C1.CCOP([O-])(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
Point de fusion 19°C to 21°C
Densité 1.157
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 264.26
Pourcentage de pureté 98%