Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436460 50 g 50g
11446460 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11436460 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27571.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 342573-75-5 | C8H16N2O4S | 236.286 g/mol
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate is an ionic liquid having free form chloride used as an alternative to the corresponding halide salts in metathesis reactions to prepare other ionic liquids including 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. It is also utilized in the study of layering and shear properties of ionic liquid between nano-films and mica surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de 1-éthyl-3-méthyllimidazolium et d’éthyle est un liquide ionique dont le chlorure sous forme libre est utilisé comme alternative aux sels d’halogénures correspondants dans les réactions de métathèse pour préparer d’autres liquides ioniques, y compris l’hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium. Il est également utilisé dans l’étude des propriétés de stratification et de cisaillement d’un liquide ionique entre les nano-films et les surfaces de mica.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 342573-75-5
Formule moléculaire C8H16N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 236.286
Numéro MDL MFCD06798189
Clé InChI VRFOKYHDLYBVAL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium ethyl sulfate, basionics™ lq 01, dsstox_cid_29130, dsstox_rid_83349, dsstox_gsid_49274, ksc221o0f, 1h-imidazolium, 3-ethyl-1-methyl-, ethyl sulfate 1:1, 1-ethyl-3-me-thylimidazolium ethylsulfate
CID PubChem 12095229
Nom IUPAC 1-éthyle-3-méthylimidazol-3-ium;sulfate d’éthyle
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.CCOS(=O)(=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate
Point de fusion <-30°C
Densité 1.24
Point d’éclair 162°C (324°F)
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Miscible with water and alcohol.
Poids de la formule 236.29
Pourcentage de pureté 99%