Learn More
1-hexafluorophosphate dʼéthyle-3-méthylimidazolium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359705 10 g 10g
11349705 2 g 2g
11369705 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359705 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19762.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 155371-19-0 | C6H11F6N2P | 256.132 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155371-19-0
Formule moléculaire C6H11F6N2P
Poids moléculaire (g/mol) 256.132
Numéro MDL MFCD00216703
Clé InChI DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, emimpf6, dsstox_cid_27897, dsstox_rid_82650, dsstox_gsid_47921, ksc174g8p, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate hplc
CID PubChem 2758873
Nom IUPAC 1-éthyl-3-méthylimidazol-3-ium ; hexafluorophosphate
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Point de fusion 58°C to 62°C
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 256.13
Pourcentage de pureté ≥98%