Learn More
1-iodure dʼéthyle-3-méthylimidazolium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495708 5 g 5g
15405718 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59404.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 35935-34-3 | C6H11IN2 | 238.07 g/mol
It is used as OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme composants OLED.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le dichlorométhane, l’éthanol et l’acétonitrile.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35935-34-3
Formule moléculaire C6H11IN2
Poids moléculaire (g/mol) 238.07
Numéro MDL MFCD03701101
Clé InChI IKQCDTXBZKMPBB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide, 1-ethyl-3-methylimidazoliumiodide, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium iodide, acmc-209ik2, dsstox_cid_29137, dsstox_rid_83356, dsstox_gsid_49281, ksc495i0n, 1-ethyl-3-methyl imidazolium iodide salt
CID PubChem 11075478
Nom IUPAC 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;iodide
SMILES [I-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Beilstein 5160333
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,,dichloromethane,ethanol,acetonitrile.
Poids de la formule 238.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre