Learn More
Le tétrafluoroborate d‘-1éthyle-3-méthylimidazolium, 98+ % (poids sec), peut donner jusquʼà 3 % dʼeau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399705
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. Quantité unitSize
11399705 50 g 50g
11379705 2 g 2g
11389705 10 g 10g
3 options
Code produit. 11399705
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19763.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 143314-16-3 | C6H11BF4N2 | 197.97 g/mol
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid used in the recycling of osmium in the dihydroxylation of olefins with osmium(VIII)¬ oxide. It is a stable liquid electrolyte used in the capillary electrophoretic method for resolving phenolic compounds present in grape seed extract. It also acts as a good solvent for a wide range of both organic and inorganic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
-Le 3 tétrafluoroborate dʼéthyle-1-méthylimidazolium est un liquide ionique utilisé pour le recyclage de lʼosmium dans la dihydroxylation des oléfines avec de lʼoxyde dʼosmium(VIII)¬. Il sʼagit dʼun électrolyte liquide stable utilisé dans la méthode électrophorétique capillaire pour résoudre les composés phénoliques présents dans lʼextrait de pépins de raisin. Il agit également comme un bon solvant pour un large éventail de composés organiques et inorganiques.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143314-16-3
Formule moléculaire C6H11BF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 197.97
Numéro MDL MFCD00216668
Clé InChI CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, emimbf4, basionics™ ee 03, acmc-209cq9, dsstox_cid_29074, dsstox_rid_83293, dsstox_gsid_49218, ksc174g8n, 1-methyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate
CID PubChem 2769348
Nom IUPAC 1-Éthyl--méthylimidazol--ium3-méthylimidazol-3-ium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Point de fusion 15°C
Densité 1.28
Point d’éclair None
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), peut contenir jusqu’à 3 % d’eau
Indice de réfraction 1.41
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 197.98
Pourcentage de pureté ≥98%