Learn More
1-thiocyanate dʼéthyle-3-méthylimidazolium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495828 5 g 5g
15405838 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59493.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 331717-63-6 | Molecular Formula: C7H11N3S | Molecular Weight: 169.246 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate and also used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et également comme intermédiaire primaire et secondaire.
Remarques
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331717-63-6
Formule moléculaire C7H11N3S
Poids moléculaire (g/mol) 169.246
Numéro MDL MFCD06798182
Clé InChI VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, basionics™ vs 01, dsstox_cid_27860, dsstox_rid_82613, dsstox_gsid_47884, 1-methyl-3-ethylimidazolium thiocyanate, 1-ethyl-3-methyl imidazolium thio-cyanate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium thiocyanate, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate h-nmr, hplc, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, for electrochemistry t
CID PubChem 16211115
Nom IUPAC 1-éthyl-3-méthylimidazol-3-ium ; thiocyanate
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.C(#N)[S-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Point de fusion -6°C
Densité 1.14
Indice de réfraction n20/D 1.553
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 169.25
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate