Learn More
1-éthyl-4-éth-1-ynylbenzène, Thermo Scientific™
Code produit 10752843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10752843 1 g -
10181292 10 g 10g
10401864 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10752843 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09906DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 40307-11-7
Formule moléculaire C10H10
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00173887
Clé InChI ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
CID PubChem 142425
Nom IUPAC 1-éthyl-4-éthynylbenzène
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.93g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire HC2CC6H4CH2CH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 97%