Learn More
1-Ethyl-4-nitrosopiperazine, TRC
Code produit 30369351
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30369351 250 mg
30371273 50 mg
30371951 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30369351 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE928435250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65504-33-8
Formule moléculaire C6H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Synonyme Piperazine, 1-ethyl-4-nitroso- (9CI, ACI), 1-Ethyl-4-nitrosopiperazine
SMILES CCN1CCN(CC1)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-4-nitrosopiperazine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13N3O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H2,1H3
Poids de la formule 143.1059