Learn More
1-Ethylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15289856 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15289856 25 mL 25mL
15279856 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15289856 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453350250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1940-18-7 | C8H16O | 128.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1940-18-7
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD00021402
Clé InChI BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol
CID PubChem 16021
Nom IUPAC 1-éthylcyclohexan-1-ol
SMILES CCC1(O)CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethylcyclohexanol
Densité 0.9190g/mL
Point d’ébullition 166.0°C
Point d’éclair 68°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.919
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Ethylcyclohexanol, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.