Learn More
1-Ethylpiperazine-2,3-dione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483777 10 g 10g
11493777 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18248.09
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 59702-31-7 | C6H10N2O2 | 142.158 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59702-31-7
Formule moléculaire C6H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.158
Numéro MDL MFCD00051825
Clé InChI ZBEKOEYCWKIMGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethyl-2,3-dioxopiperazine, n-ethyl-2,3-dioxopiperazine, 1-ethyl-2,3-piperazinedione, 2,3-piperazinedione, 1-ethyl, 4-ethyl-2,3-dioxopiperazine, 4-ethyl-2,3-piperazinedione, ccris 8931, 4-ethyl-2,3-dioxo-piperazine, 4-ethyl-2,3-dioxypiperazine, n-ethylpiperazine-2,3-dione
CID PubChem 108812
Nom IUPAC 1-éthylpipérazine-2,3-dione
SMILES CCN1CCNC(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Point de fusion 113°C to 124°C
Quantité 10 g
Beilstein 879076
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté 97%