Learn More
1-Ethylpiperazine, 98+%, ACROS Organics™
Code produit 10450701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10450701 25 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10450701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 246070250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.895g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14N2
Indice de réfraction 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00059912
Quantité 25 g
Synonyme n-ethylpiperazine, piperazine, 1-ethyl, 1-ethylpiperazin, 1-ethyl-piperazine, ethylpiperazine, n-ethyl piperazine, unii-6w2bw0v73g, 1-ethyl-piperazin, ethypiperazine, ethyl piperazine
Clé InChI WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1CCNCC1
Nom IUPAC 1-ethylpiperazine
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
CID PubChem 79196
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Forme physique Liquid
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.