Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Ethylpiperazine |
| CAS | 5308-25-8 |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.895g/mL |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H14N2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?