Learn More
1-Ethylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328326 500 g -
11308326 25 g 25g
11318326 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15539.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5308-25-8 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
1-Ethylpiperazine is used in the synthesis of 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride and 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride. It is also employed as an intermediate in veterinary medicine, especially in the production of ciproflmoxacin ethyl. Further, it serves as a precursor to prepare dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-éthylpipérazine est utilisée dans la synthèse des chlorhydrates de 2-(2-méthoxy-5-(4-méthylpipérazine-1-yl)sulfonyl)phényl)1-H-benzo[d]imidazole et de 2-(5-(4-éthylpipérazine-1-yl)sulfonyl)-2-méthoxyphényl)-1H-benzo[d]imidazole. Il est également utilisé comme intermédiaire en médecine vétérinaire, en particulier dans la production de ciprofloxacine éthyle. De plus, il sert de précurseur pour préparer des colorants.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5308-25-8
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
Numéro MDL MFCD00059912
Clé InChI WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylpiperazine, piperazine, 1-ethyl, 1-ethylpiperazin, 1-ethyl-piperazine, ethylpiperazine, n-ethyl piperazine, unii-6w2bw0v73g, 1-ethyl-piperazin, ethypiperazine, ethyl piperazine
CID PubChem 79196
Nom IUPAC 1-éthylpipérazine
SMILES CCN1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethylpiperazine
Densité 0.899
Point d’ébullition 157°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.469
Quantité 500 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 102971
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%