Learn More
1-Ethylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417757 500 g 500g
11407757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16294.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 766-09-6 | Molecular Formula: C7H15N | Molecular Weight: 113.204 g/mol
In Room temperature phosphorescence of α-bromonaphthalene induced by cyclodextrin in the presence of hexahydropyridine or 1-ethylpiperidine and its application is described. The highest yields of 5-Bromopyrimidine (37%) were obtained by using 1-ethylpiperidine or triethylamine as condensing agent. Tributyltin hydride and 1-ethylpiperidine hypophosphite were mediated intermolecular radical additions to 2, 4, 6-trichlorophenyl vinyl sulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans la phosphorescence de température ambiante du α-bromonaphtalène induite par la cyclodextrine en présence d’hexahydropyridine ou de 1-éthylpipéridine et son application est décrite. Les rendements les plus élevés de 5-bromopyrimidine (37 %) ont été obtenus à l’aide de 1-éthylpipéridine ou de triéthylamine comme agent de condensation. L’hydrure de tributylétain et l’hypophosphite de 1-éthylpipéridine ont été des additions de radicaux intermoléculaires médiées au vinylsulfonate de 2, 4, 6-trichlorophényle.
Solubilité
Le sel 1-éthylpipéridine de benzylpénicilline est considérablement moins soluble dans l’acétate d’amyle et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-09-6
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.204
Numéro MDL MFCD00006507
Clé InChI HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
CID PubChem 13007
ChEBI CHEBI:39017
Nom IUPAC 1-éthylpipéridine
SMILES CCN1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethylpiperidine
Point de fusion -20°C
Densité 0.825
Point d’ébullition 129°C to 131°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 500 g
Numéro UN UN2386
Beilstein 102643
Informations sur la solubilité 1-ethylpiperidine salt of benzylpenicillin is considerably less soluble in amyl acetate and acetone.
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 99%